2,6-Dichlor-3-cyanpyrazin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-dichloropyrazine-2-carbonitrile
OR45109-10G OR45109-5G
APOSOR45109-10GEA 200 EUR
APOSOR45109-10G APOSOR45109-5G
2,6-Dichlor-3-cyanpyrazin
2,6-Dichlor-3-cyanpyrazin
Formel: C₅HCl₂N₃
Molecular Weight: 173,9875 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13193460
CAS-Nummer: 313339-92-3