(1-(4-Bromphenyl)cyclopropyl)methanol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451112-1G OR451112-250MG
APOSOR451112-1GEA 201 EUR
APOSOR451112-1G APOSOR451112-250MG
(1-(4-Bromphenyl)cyclopropyl)methanol 96%
(1-(4-Bromphenyl)cyclopropyl)methanol
Formel: C₁₀H₁₁BrO
Molecular Weight: 227.1 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07374454
CAS-Nummer: 98480-31-0