(Brommethyl)cyclobutan 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Cyclobutyl methyl bromide

OR451132-1G OR451132-5G OR451132-25G
APOSOR451132-1GEA 21.9 EUR
APOSOR451132-1G APOSOR451132-5G APOSOR451132-25G
(Brommethyl)cyclobutan 98%
(Brommethyl)cyclobutan
Formel: C₅H₉Br
Molecular Weight: 149.03 g/mol
Siedepunkt: 145…148 °C
Dichte: 1.339 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 27 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040960
CAS-Nummer: 17247-58-4
UN: 1993
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR