4-Spiroindenepiperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Spiro[indene-1,4'-piperidine] hydrochloride
OR451149-1G
OR451149-5G
APOSOR451149-1GEA
430
EUR
APOSOR451149-1G
APOSOR451149-5G
4-Spiroindenepiperidine hydrochloride
4-Spiroindenepiperidine hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₆ClN Molecular Weight: 221.73 g/mol Schmelzpunkt: 291…294 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01632538 CAS-Nummer: 137730-67-7 |