4-Bromphthalsäureanhydrid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromoisobenzofuran-1,3-dione
OR45117-100G
OR45117-25G
OR45117-500G
APOSOR45117-100GEA
48
EUR
APOSOR45117-100G
APOSOR45117-25G
APOSOR45117-500G
4-Bromphthalsäureanhydrid 98%
4-Bromphthalsäureanhydrid
Formel:
C₈H₃BrO₃ Siedepunkt: 301 °C Schmelzpunkt: 107 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191323 CAS-Nummer: 86-90-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...