2-Methylpyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Boc-2-methyl-2-pyrrolidinecarboxylic acid, 1-Boc-2-methyl-DL-proline
OR451178-1G
OR451178-250MG
OR451178-5G
APOSOR451178-1GEA
98.6
EUR
APOSOR451178-1G
APOSOR451178-250MG
APOSOR451178-5G
2-Methylpyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester
2-Methylpyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester
Formel:
C₁₁H₁₉NO₄ Schmelzpunkt: 104…106 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03095494 CAS-Nummer: 203869-80-1 |