(R)-3-Methoxypyrrolidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451217-1G OR451217-5G
APOSOR451217-1GEA 85.7 EUR
APOSOR451217-1G APOSOR451217-5G
(R)-3-Methoxypyrrolidine hydrochloride
(R)-3-Methoxypyrrolidine hydrochloride
Formel: C₅H₁₂ClNO
Molecular Weight: 137.6079 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11849816
CAS-Nummer: 474707-30-7