3-Brom-p-anisidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Bromo-4-methoxyaniline
OR45122-1G OR45122-5G
APOSOR45122-1GEA 21.9 EUR
APOSOR45122-1G APOSOR45122-5G
3-Brom-p-anisidin 97%
3-Brom-p-anisidin
Formel: C₇H₈BrNO
Molecular Weight: 202.0485 g/mol
Schmelzpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04094339
CAS-Nummer: 19056-41-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III