1,3-Dibrom-2,2-dimethoxypropan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR45129-500G
APOSOR45129-500GEA
144
EUR
APOSOR45129-500G
1,3-Dibrom-2,2-dimethoxypropan 98%
1,3-Dibromo-2,2-dimethoxypropane
Formel:
BrH₂CC(OCH₃)₂CH₂Br Molecular Weight: 261,94 g/mol Schmelzpunkt: 65…67 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051792 CAS-Nummer: 22094-18-4 |