N,N-Dimethylglycin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Dimethylamino)acetic acid, (Dimethylamino)acetic acid
OR45130-25G OR45130-5G OR45130-100G
APOSOR45130-25GEA 29 EUR
APOSOR45130-25G APOSOR45130-5G APOSOR45130-100G
N,N-Dimethylglycin 97%
N,N-Dimethylglycin
Formel: C₄H₉NO₂
Molecular Weight: 103.12 g/mol
Schmelzpunkt: 178…183 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004283
CAS-Nummer: 1118-68-9
EINECS: 214-267-8