1,9-Nonandithiol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,9-Dimercaptononan
OR451302-1G OR451302-25G OR451302-5G
APOSOR451302-1GEA 21.9 EUR
APOSOR451302-1G APOSOR451302-25G APOSOR451302-5G
1,9-Nonandithiol 95+%
1,9-Nonandithiol
Formel: C₉H₂₀S₂
Molecular Weight: 192.39 g/mol
Siedepunkt: 284 °C
Schmelzpunkt: -17,5
Dichte: 0.952 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004914
CAS-Nummer: 3489-28-9
UN: 3334
ADR: 9 III