1-Methyl-1,4-cyclohexadien, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR451306-25G OR451306-5G OR451306-100G
APOSOR451306-25GEA 125 EUR
APOSOR451306-25G APOSOR451306-5G APOSOR451306-100G
1-Methyl-1,4-cyclohexadien, technische Qualität
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene
Formel: C₇H₁₀
Siedepunkt: 114…115 °C
Dichte: 0,838 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001538
CAS-Nummer: 4313-57-9
UN: 3295
ADR: 3,II