3-Brom-2,4,6-trimethylanilin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR451307-25G OR451307-5G
APOSOR451307-25GEA 116 EUR
APOSOR451307-25G APOSOR451307-5G
3-Brom-2,4,6-trimethylanilin 98%
3-Brom-2,4,6-trimethylanilin
Formel: C₉H₁₂BrN
Molecular Weight: 214,11 g/mol
Siedepunkt: 172…173 °C
Schmelzpunkt: 34,5…39.3 °C
Dichte: 1,313 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015476
CAS-Nummer: 82842-52-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR