3-Benzylidene-2,4-pentanedione 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451308-25G OR451308-5G
APOSOR451308-25GEA 180 EUR
APOSOR451308-25G APOSOR451308-5G
3-Benzylidene-2,4-pentanedione 97%
3-Benzylidene-2,4-pentanedione
Formel: C₁₂H₁₂O₂
Molecular Weight: 188,23 g/mol
Siedepunkt: 185…188 °C
Dichte: 1,081 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014990
CAS-Nummer: 4335-90-4