(±)-4-Phenyl-2-butanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451309-100G OR451309-25G OR451309-500G
APOSOR451309-100GEA 163 EUR
APOSOR451309-100G APOSOR451309-25G APOSOR451309-500G
(±)-4-Phenyl-2-butanol 98%
(±)-4-Phenyl-2-butanol
Formel: (C₆H₅)CH₂CH₂CH(OH)CH₃
Molecular Weight: 150.22 g/mol
Siedepunkt: 132 °C
Dichte: 0.97 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044349
CAS-Nummer: 2344-70-9