6-Phenyl-1-hexanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Phenylhexanol
OR451311-10G OR451311-1G OR451311-5G
APOSOR451311-10GEA 346 EUR
APOSOR451311-10G APOSOR451311-1G APOSOR451311-5G
6-Phenyl-1-hexanol 98%
6-Phenyl-1-hexanol
Formel: C₁₂H₁₈O
Molecular Weight: 178,27 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00014063
CAS-Nummer: 2430-16-2