Cinnamamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Cinnamamide (Predominantly trans)
OR451314-100G OR451314-500G
APOSOR451314-100GEA 29 EUR
APOSOR451314-100G APOSOR451314-500G
Cinnamamide 97%
Cinnamamide
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,177 g/mol
Schmelzpunkt: 148…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008033
CAS-Nummer: 621-79-4