1-(Cyanmethyl)pyridiniumchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(Cyanomethyl)pyridin-1-ium chloride
OR451315-100G OR451315-25G
APOSOR451315-100GEA 358 EUR
APOSOR451315-100G APOSOR451315-25G
1-(Cyanmethyl)pyridiniumchlorid 97%
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride
Formel: C₇H₇ClN₂
Molecular Weight: 154,60 g/mol
Schmelzpunkt: 169…174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00031933
CAS-Nummer: 17281-59-3