Furfuryl-methylsulfid 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-((Methylthio)methyl)furan
OR451317-100G OR451317-25G
APOSOR451317-100GEA 62.5 EUR
APOSOR451317-100G APOSOR451317-25G
Furfuryl-methylsulfid 97+%
Furfuryl-methylsulfid
Formel: C₆H₈OS
Molecular Weight: 128,19 g/mol
Siedepunkt: 64…65 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009604
CAS-Nummer: 1438-91-1
UN: 3334
ADR: 9,III