1-Chlor-6-iodhexan 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR451323-25G OR451323-5G OR451323-100G
APOSOR451323-25GEA 56.7 EUR
APOSOR451323-25G APOSOR451323-5G APOSOR451323-100G
1-Chlor-6-iodhexan 95%
1-Chlor-6-iodhexan
Formel: C₆H₁₂ClI
Molecular Weight: 246,52 g/mol
Siedepunkt: 110 °C
Dichte: 1,623 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039417
CAS-Nummer: 34683-73-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR