2,4-Dimethylbenzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2,4-Dimethylphenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)-m-xylene
OR451325-25G OR451325-5G
APOSOR451325-25GEA 108 EUR
APOSOR451325-25G APOSOR451325-5G
2,4-Dimethylbenzylalkohol 97%
2,4-Dimethylbenzylalkohol
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136,19 g/mol
Siedepunkt: 120 °C
Schmelzpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004624
CAS-Nummer: 16308-92-2