4-(Allyloxy)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451327-100G OR451327-25G OR451327-5G
APOSOR451327-100GEA 227 EUR
APOSOR451327-100G APOSOR451327-25G APOSOR451327-5G
4-(Allyloxy)benzaldehyd 97%
4-(Allyloxy)benzaldehyd
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Molecular Weight: 162,19 g/mol
Siedepunkt: 150…152 °C
Dichte: 1,058 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014133
CAS-Nummer: 40663-68-1