o-Toluamid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Methylbenzamid, o-Tolylsäureamid

OR451329-25G OR451329-100G
APOSOR451329-25GEA 23.2 EUR
APOSOR451329-25G APOSOR451329-100G
o-Toluamid 98%
o-Toluamid
Formel: C₈H₉NO
Molecular Weight: 135,17 g/mol
Schmelzpunkt: 141…142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007982
CAS-Nummer: 527-85-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR