2,2'-Disulfandiyldithiophen 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2-Di(thiophen-2-yl)disulphane, Di(2-thienyl) Disulphide
OR451331-1G OR451331-25G OR451331-5G
APOSOR451331-1GEA 21.9 EUR
APOSOR451331-1G APOSOR451331-25G APOSOR451331-5G
2,2'-Disulfandiyldithiophen 95+%
2,2'-Dithienyl disulphide
Formel: C₈H₆S₄
Siedepunkt: 132 °C
Schmelzpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066333
CAS-Nummer: 6911-51-9