1-(Chloromethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451411-1G OR451411-5G
APOSOR451411-1GEA 197 EUR
APOSOR451411-1G APOSOR451411-5G
1-(Chloromethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
1-(Chloromethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
Formel: C₄H₄ClN₃O₂
Molecular Weight: 161.55 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03423394
CAS-Nummer: 51355-88-5