1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451418-1G OR451418-5G
APOSOR451418-1GEA 34.8 EUR
APOSOR451418-1G APOSOR451418-5G
1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone
1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone
Formel: C₆H₇BrN₂O
Molecular Weight: 203.04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04968842
CAS-Nummer: 925200-47-1