4-[(Methylamino)methyl]phenol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR451421-1G
OR451421-5G
APOSOR451421-1GEA
0
EUR
APOSOR451421-1G
APOSOR451421-5G
4-[(Methylamino)methyl]phenol hydrochloride
4-[(Methylamino)methyl]phenol hydrochloride
Formel:
C₈H₁₂ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11696453 CAS-Nummer: 63989-88-8 UN: 3261 ADR: 8,III |