Methyl-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR451428-1G OR451428-25G OR451428-5G
APOSOR451428-1GEA 261 EUR
APOSOR451428-1G APOSOR451428-25G APOSOR451428-5G
Methyl-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Methyl-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formel: C₆H₇ClN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04969151
CAS-Nummer: 1001499-93-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III