5-Amino-4-chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451434-1G OR451434-25G OR451434-5G
APOSOR451434-1GEA 26.1 EUR
APOSOR451434-1G APOSOR451434-25G APOSOR451434-5G
5-Amino-4-chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Amino-4-chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₄H₄ClN₃O₂
Molecular Weight: 161.55 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15146532
CAS-Nummer: 351990-69-7