4-Bromo-2-ethyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451436-1G OR451436-25G OR451436-5G
APOSOR451436-1GEA 161 EUR
APOSOR451436-1G APOSOR451436-25G APOSOR451436-5G
4-Bromo-2-ethyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
4-Bromo-2-ethyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formel: C₆H₇BrN₂O
Molecular Weight: 203.04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03419806
CAS-Nummer: 1001519-37-4