Methyl-4-(chloromethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451447-1G OR451447-5G OR451447-10G
APOSOR451447-1GEA 212 EUR
APOSOR451447-1G APOSOR451447-5G APOSOR451447-10G
Methyl-4-(chloromethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Methyl-4-(chloromethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Formel: C₇H₈ClNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14702898
CAS-Nummer: 1177292-31-7