3-Methylisoxazole-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451449-1G OR451449-5G
APOSOR451449-1GEA 65.4 EUR
APOSOR451449-1G APOSOR451449-5G
3-Methylisoxazole-5-carbonitrile
3-Methylisoxazole-5-carbonitrile
Formel: C₅H₄N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14702909
CAS-Nummer: 65735-07-1