Ethyl-1,2,4-triazine-3-carboxylate, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Ethyl 1,2,4-triazine-3-carboxylate

OR45145-1G OR45145-250MG OR45145-50MG OR45145-100MG OR45145-500MG
APOSOR45145-1GEA 1040 EUR
APOSOR45145-1G APOSOR45145-250MG APOSOR45145-50MG APOSOR45145-100MG APOSOR45145-500MG
Ethyl-1,2,4-triazine-3-carboxylate, technische Qualität
Ethyl-1,2,4-triazine-3-carboxylate
Formel: C₆H₇N₃O₂
Molecular Weight: 153,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10566533
CAS-Nummer: 6498-02-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR