4-Aminopyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451458-1G OR451458-5G
APOSOR451458-1GEA 172 EUR
APOSOR451458-1G APOSOR451458-5G
4-Aminopyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carbonitrile
4-Aminopyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carbonitrile
Formel: C₆H₄N₆
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03829962
CAS-Nummer: 58390-42-4