4-Brom-1,3-dimethoxybenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-2,4-dimethoxybenzene
OR4515-100G OR4515-25G
APOSOR4515-100GEA 60.9 EUR
APOSOR4515-100G APOSOR4515-25G
4-Brom-1,3-dimethoxybenzol 98%
4-Brom-1,3-dimethoxybenzol
Formel: C₈H₉BrO₂
Molecular Weight: 217,06 g/mol
Siedepunkt: 153…155 °C/18mmHg
Schmelzpunkt: 24…26 °C
Dichte: 1,507 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009844
CAS-Nummer: 17715-69-4
EINECS: 241-717-0