2-Brom-4,5-dimethoxybenzoesäure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 6-Bromveratrumsäure, 6-Bromveratrinsäure

OR4517-1G OR4517-25G OR4517-5G
APOSOR4517-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4517-1G APOSOR4517-25G APOSOR4517-5G
2-Brom-4,5-dimethoxybenzoesäure
2-Brom-4,5-dimethoxybenzoesäure
Formel: C₉H₉BrO₄
Schmelzpunkt: 188…190 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017542
CAS-Nummer: 6286-46-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR