2-Brom-5-chlorthiophen 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR4520-100G OR4520-25G OR4520-5G
APOSOR4520-100GEA 120 EUR
APOSOR4520-100G APOSOR4520-25G APOSOR4520-5G
2-Brom-5-chlorthiophen 98%
2-Bromo-5-chlorothiophene
Formel: C₄H₂BrClS
Molecular Weight: 197,48 g/mol
Siedepunkt: 69…71 °C/18mmHg
Dichte: 1,803 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014523
CAS-Nummer: 2873-18-9
EINECS: 220-708-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR