2-(4-Bromophenoxy)propanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452059-1G
OR452059-5G
APOSOR452059-1GEA
202
EUR
APOSOR452059-1G
APOSOR452059-5G
2-(4-Bromophenoxy)propanoic acid 97%
2-(4-Bromophenoxy)propanoic acid
Formel:
C₉H₉BrO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02295723 CAS-Nummer: 32019-08-2 |