3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propanoic acid
OR452066-1G OR452066-25G OR452066-5G
APOSOR452066-1GEA 85.7 EUR
APOSOR452066-1G APOSOR452066-25G APOSOR452066-5G
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionsäure 97%
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionsäure
Formel: C₁₁H₁₄O₄
Molecular Weight: 210,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00598205
CAS-Nummer: 22174-29-4