3-Methoxyphenethylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(2-Bromoethyl)-3-methoxybenzene
OR452070-1G OR452070-5G
APOSOR452070-1GEA 75.4 EUR
APOSOR452070-1G APOSOR452070-5G
3-Methoxyphenethylbromid 97%
3-Methoxyphenethylbromid
Formel: C₉H₁₁BrO
Molecular Weight: 215,09 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07369789
CAS-Nummer: 2146-61-4