1-Iod-4-phenoxybenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452072-5G
APOSOR452072-5GEA 58 EUR
APOSOR452072-5G
1-Iod-4-phenoxybenzol 97%
1-Iodo-4-phenoxybenzene
Formel: C₁₂H₉IO
Molecular Weight: 296,1037 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060666
CAS-Nummer: 2974-94-9