(1-Methylpiperidin-4-yl)acetic acid hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452122-1G OR452122-500MG
APOSOR452122-1GEA 0 EUR
APOSOR452122-1G APOSOR452122-500MG
(1-Methylpiperidin-4-yl)acetic acid hydrochloride 97%
(1-Methylpiperidin-4-yl)acetic acid hydrochloride
Formel: C₈H₁₆ClNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12196931
CAS-Nummer: 67686-06-0