1-Benzoylpiperidine-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452127-1G OR452127-500MG OR452127-5G
APOSOR452127-1GEA 139 EUR
APOSOR452127-1G APOSOR452127-500MG APOSOR452127-5G
1-Benzoylpiperidine-3-carboxylic acid 97%
1-Benzoylpiperidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₅NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01856779
CAS-Nummer: 13850-76-5