tert-Butyl-4-(bromoacetyl)piperazine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(Bromoacetyl)-1-Boc-piperazine, tert-Butyl 4-(2-bromoacetyl)piperazine-1-carboxylate
OR452185-1G
APOSOR452185-1GEA 109 EUR
APOSOR452185-1G
tert-Butyl-4-(bromoacetyl)piperazine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-4-(bromoacetyl)piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₉BrN₂O₃
Molecular Weight: 307,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16990579
CAS-Nummer: 112257-12-2