1-(Dimethylamino)isopropylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N1,N1-Dimethyl-1,2-propanediamine dihydrochloride
OR452189-1G OR452189-500MG
APOSOR452189-1GEA 197 EUR
APOSOR452189-1G APOSOR452189-500MG
1-(Dimethylamino)isopropylamine 97%
1-(Dimethylamino)isopropylamine
Formel: C₅H₁₄N₂
Molecular Weight: 102,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014812
CAS-Nummer: 108-15-6