3-Chloro-N-methylbenzylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452216-1G OR452216-25G OR452216-5G
APOSOR452216-1GEA 0 EUR
APOSOR452216-1G APOSOR452216-25G APOSOR452216-5G
3-Chloro-N-methylbenzylamine 97%
3-Chloro-N-methylbenzylamine
Formel: C₈H₁₀ClN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045194
CAS-Nummer: 39191-07-6