2,5-Dibrombenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4523-25G OR4523-5G
APOSOR4523-25GEA 45.1 EUR
APOSOR4523-25G APOSOR4523-5G
2,5-Dibrombenzoesäure
2,5-Dibromobenzoic acid
Formel: C₇H₄Br₂O₂
Molecular Weight: 279.92 g/mol
Schmelzpunkt: 156…159 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016494
CAS-Nummer: 610-71-9
EINECS: 210-234-7