3,5-Dibrombenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR4526-100G OR4526-25G OR4526-5G
APOSOR4526-100GEA 166 EUR
APOSOR4526-100G APOSOR4526-25G APOSOR4526-5G
3,5-Dibrombenzaldehyd
3,5-Dibromobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Br₂O
Schmelzpunkt: 89,7…91.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00156887
CAS-Nummer: 56990-02-4
UN: 3261
ADR: 8,II