2,4-Dichlor-5-methoxyanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,6-Dichlor-m-anisidin, 5-Amino-2,4-dichloranisol
OR4527-5G OR4527-100G OR4527-25G
APOSOR4527-5GEA 21.9 EUR
APOSOR4527-5G APOSOR4527-100G APOSOR4527-25G
2,4-Dichlor-5-methoxyanilin
2,4-Dichlor-5-methoxyanilin
Formel: C₇H₇Cl₂NO
Schmelzpunkt: 50…51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00974410
CAS-Nummer: 98446-49-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III