5-Brom-1-indanon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR4530-5G
OR4530-100G
OR4530-25G
APOSOR4530-5GEA
21.9
EUR
APOSOR4530-5G
APOSOR4530-100G
APOSOR4530-25G
5-Brom-1-indanon 98%
5-Brom-1-indanon
Formel:
C₉H₇BrO Schmelzpunkt: 125…129 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082718 CAS-Nummer: 34598-49-7 |